7-Methyl-1,3-benzoxazol-2-amine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR956063-1G
APOSOR956063-1GEA 806 EUR
APOSOR956063-1G
7-Methyl-1,3-benzoxazol-2-amine 95%
7-Methyl-1,3-benzoxazol-2-amine
Formel: C₈H₈N₂O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD19374461
CAS-Nummer: 1268154-07-9