4-(Chlorocarbonyl)-benzoic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR956112-1G
APOSOR956112-1GEA
644
EUR
APOSOR956112-1G
4-(Chlorocarbonyl)-benzoic acid 95%
4-(Chlorocarbonyl)-benzoic acid
Formel:
C₈H₅ClO₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06208024 CAS-Nummer: 18708-46-8 |