3-tert-Butyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR956146-1G
APOSOR956146-1GEA
632
EUR
APOSOR956146-1G
3-tert-Butyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 95%
3-tert-Butyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Formel:
C₈H₁₂N₂O₂ Molecular Weight: 168,2 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09258851 CAS-Nummer: 1152540-42-5 |