4-(Methanesulphonylmethyl)benzonitrile 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR956194-1G
OR956194-5G
APOSOR956194-1GEA
179
EUR
APOSOR956194-1G
APOSOR956194-5G
4-(Methanesulphonylmethyl)benzonitrile 98%
4-(Methanesulphonylmethyl)benzonitrile
Formel:
C₉H₉NO₂S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD15201679 CAS-Nummer: 161417-56-7 |