2-(Methanesulphonylmethyl)aniline 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR956238-1G
APOSOR956238-1GEA
221
EUR
APOSOR956238-1G
2-(Methanesulphonylmethyl)aniline 95%
2-(Methanesulphonylmethyl)aniline
Formel:
C₈H₁₁NO₂S Molecular Weight: 185,243 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12823721 CAS-Nummer: 25195-69-1 |