(2-Nitroethenyl)cyclopropane 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR956249-1G
APOSOR956249-1GEA
806
EUR
APOSOR956249-1G
(2-Nitroethenyl)cyclopropane 95%
(2-Nitroethenyl)cyclopropane
Formel:
C₅H₇NO₂ Molecular Weight: 113,115 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16707055 CAS-Nummer: 1175052-41-1 |