1-(Ethylthio)-4-nitrobenzene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR956269-1G
APOSOR956269-1GEA
328
EUR
APOSOR956269-1G
1-(Ethylthio)-4-nitrobenzene 95%
1-(Ethylthio)-4-nitrobenzene
Formel:
C₈H₉NO₂S Molecular Weight: 183.228 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00460618 CAS-Nummer: 7205-60-9 |