1-Cyclopentyl-5-nitro-1H-pyrazole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR956274-1G
APOSOR956274-1GEA
632
EUR
APOSOR956274-1G
1-Cyclopentyl-5-nitro-1H-pyrazole 95%
1-Cyclopentyl-5-nitro-1H-pyrazole
Formel:
C₈H₁₁N₃O₂ Molecular Weight: 181,192 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09701860 CAS-Nummer: 1170836-25-5 |