1-Nitro-2-vinyl-benzene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR956278-1G
APOSOR956278-1GEA
952
EUR
APOSOR956278-1G
1-Nitro-2-vinyl-benzene 95%
1-Nitro-2-vinyl-benzene
Formel:
C₈H₇NO₂ Molecular Weight: 149,147 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08461670 CAS-Nummer: 579-71-5 |