2-Methyl-3-nitrobenzonitrile 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR956279-5G
APOSOR956279-5GEA
55.1
EUR
APOSOR956279-5G
2-Methyl-3-nitrobenzonitrile 97%
2-Methyl-3-nitrobenzonitrile
Formel:
C₈H₆N₂O₂ Molecular Weight: 162.15 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09025714 CAS-Nummer: 71516-35-3 |