4-Nitroquinoline 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR956345-1G
APOSOR956345-1GEA
806
EUR
APOSOR956345-1G
4-Nitroquinoline 95%
4-Nitroquinoline
Formel:
C₉H₆N₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01685427 CAS-Nummer: 3741-15-9 |