5-Methoxy-1,3-dimethyl-2-nitrobenzene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR956366-1G
APOSOR956366-1GEA 48 EUR
APOSOR956366-1G
5-Methoxy-1,3-dimethyl-2-nitrobenzene 95%
5-Methoxy-1,3-dimethyl-2-nitrobenzene
Formel: C₉H₁₁NO₃
Molecular Weight: 181,189 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00506726
CAS-Nummer: 61019-03-2