N-(4-Nitrobenzyl)acetamide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR956367-1G
APOSOR956367-1GEA 328 EUR
APOSOR956367-1G
N-(4-Nitrobenzyl)acetamide 95%
N-(4-Nitrobenzyl)acetamide
Formel: C₉H₁₀N₂O₃
Molecular Weight: 194,187 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00230940
CAS-Nummer: 56222-10-7