Methyl (4-nitrophenyl)acetate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Methyl 2-(4-nitrophenyl)acetate
OR956383-1G
OR956383-25G
OR956383-5G
OR956383-250MG
OR956383-10G
APOSOR956383-1GEA
48
EUR
APOSOR956383-1G
APOSOR956383-25G
APOSOR956383-5G
APOSOR956383-250MG
APOSOR956383-10G
Methyl (4-nitrophenyl)acetate 95%
Methyl (4-nitrophenyl)acetate
Formel:
C₉H₉NO₄ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00024802 CAS-Nummer: 2945-08-6 |