(2E)-3-(4-Nitrophenyl)acrylonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR956391-1G
APOSOR956391-1GEA
487
EUR
APOSOR956391-1G
(2E)-3-(4-Nitrophenyl)acrylonitrile 95%
(2E)-3-(4-Nitrophenyl)acrylonitrile
Formel:
C₉H₆N₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00094456 CAS-Nummer: 29246-70-6 |