3-Nitroquinoline 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR956394-1G
APOSOR956394-1GEA
647
EUR
APOSOR956394-1G
3-Nitroquinoline 95%
3-Nitroquinoline
Formel:
C₉H₆N₂O₂ Molecular Weight: 174,156 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00956379 CAS-Nummer: 17576-53-3 |