5-Bromo-1-ethyl-1H-pyrazole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR956652-1G
APOSOR956652-1GEA 647 EUR
APOSOR956652-1G
5-Bromo-1-ethyl-1H-pyrazole 95%
5-Bromo-1-ethyl-1H-pyrazole
Formel: C₅H₇BrN₂
Molecular Weight: 175,026 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18447684
CAS-Nummer: 1268334-99-1