5-Bromo-1-propyl-1H-pyrazole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR956656-1G
APOSOR956656-1GEA 647 EUR
APOSOR956656-1G
5-Bromo-1-propyl-1H-pyrazole 95%
5-Bromo-1-propyl-1H-pyrazole
Formel: C₆H₉BrN₂
Molecular Weight: 189,053 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD23134838
CAS-Nummer: 1427021-01-9