3-Bromo-1,5-dimethyl-1H-pyrrole-2-carbonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR956691-1G
APOSOR956691-1GEA
632
EUR
APOSOR956691-1G
3-Bromo-1,5-dimethyl-1H-pyrrole-2-carbonitrile 95%
3-Bromo-1,5-dimethyl-1H-pyrrole-2-carbonitrile
Formel:
C₇H₇BrN₂ Molecular Weight: 199,048 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD21336851 CAS-Nummer: 942612-14-8 |