2-Carboxy-5-chlorphenylboronsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR9568-1G
APOSOR9568-1GEA 311 EUR
APOSOR9568-1G
2-Carboxy-5-chlorphenylboronsäure 97%
2-Carboxy-5-chlorphenylboronsäure
Formel: C₇H₆BClO₄
Schmelzpunkt: 236…238 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD08235091
CAS-Nummer: 874290-67-2