4-Chloro-1-ethyl-1H-pyrazole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR956921-1G
APOSOR956921-1GEA
538
EUR
APOSOR956921-1G
4-Chloro-1-ethyl-1H-pyrazole 95%
4-Chloro-1-ethyl-1H-pyrazole
Formel:
C₅H₇ClN₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12026905 CAS-Nummer: 1171076-88-2 |