4-Chloro-3,5-dimethylisoxazole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR956927-1G
APOSOR956927-1GEA 487 EUR
APOSOR956927-1G
4-Chloro-3,5-dimethylisoxazole 95%
4-Chloro-3,5-dimethylisoxazole
Formel: C₅H₆ClNO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD14702892
CAS-Nummer: 10557-86-5