4-Chloro-3,5-dimethyl-1H-pyrazole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR956934-5G
APOSOR956934-5GEA
168
EUR
APOSOR956934-5G
4-Chloro-3,5-dimethyl-1H-pyrazole 95%
4-Chloro-3,5-dimethyl-1H-pyrazole
Formel:
C₅H₇ClN₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00825711 CAS-Nummer: 15953-73-8 |