2-Butoxy-3-chloropyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR956937-1G
APOSOR956937-1GEA
188
EUR
APOSOR956937-1G
2-Butoxy-3-chloropyridine 95%
2-Butoxy-3-chloropyridine
Formel:
C₉H₁₂ClNO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00234558 CAS-Nummer: 100707-68-4 |