5-Chloro-2-(ethylthio)pyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
5-Chloro-2-(ethylthio)pyridine
OR956943-1G
APOSOR956943-1GEA
632
EUR
APOSOR956943-1G
5-Chloro-2-(ethylthio)pyridine 95%
5-Chloro-2-(ethylthio)pyridine
Formel:
C₇H₈ClNS Molecular Weight: 173,663 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD21641935 CAS-Nummer: 102645-38-5 |