5-Chloro-2-methoxy-3-methylpyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR956947-1G
APOSOR956947-1GEA 632 EUR
APOSOR956947-1G
5-Chloro-2-methoxy-3-methylpyridine 95%
5-Chloro-2-methoxy-3-methylpyridine
Formel: C₇H₈ClNO
Molecular Weight: 157,598 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18415742
CAS-Nummer: 1261488-23-6