1-Chloro-4-(methoxymethyl)benzene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR956948-1G
APOSOR956948-1GEA
102
EUR
APOSOR956948-1G
1-Chloro-4-(methoxymethyl)benzene 95%
1-Chloro-4-(methoxymethyl)benzene
Formel:
C₈H₉ClO Molecular Weight: 156,609 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22054452 CAS-Nummer: 1195-44-4 |