4-Chloro-1-isopropyl-1H-pyrazole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR956950-1G
APOSOR956950-1GEA
364
EUR
APOSOR956950-1G
4-Chloro-1-isopropyl-1H-pyrazole 95%
4-Chloro-1-isopropyl-1H-pyrazole
Formel:
C₆H₉ClN₂ Molecular Weight: 144,602 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD15976410 CAS-Nummer: 1205921-77-2 |