1-Chloro-3-propoxybenzene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR956959-1G
APOSOR956959-1GEA 632 EUR
APOSOR956959-1G
1-Chloro-3-propoxybenzene 95%
1-Chloro-3-propoxybenzene
Formel: C₉H₁₁ClO
Molecular Weight: 170,636 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD20390265
CAS-Nummer: 51241-31-7