1-Chloro-4-propoxy-benzene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR956960-1G
APOSOR956960-1GEA
632
EUR
APOSOR956960-1G
1-Chloro-4-propoxy-benzene 95%
1-Chloro-4-propoxy-benzene
Formel:
C₉H₁₁ClO Molecular Weight: 170,636 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD20390250 CAS-Nummer: 33382-58-0 |