2-Chloro-1-ethoxy-4-methylbenzene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR956963-1G
APOSOR956963-1GEA
632
EUR
APOSOR956963-1G
2-Chloro-1-ethoxy-4-methylbenzene 95%
2-Chloro-1-ethoxy-4-methylbenzene
Formel:
C₉H₁₁ClO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD23725417 CAS-Nummer: 68758-67-8 |