3,5-Dichloro-2-methoxypyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR956967-1G
APOSOR956967-1GEA
538
EUR
APOSOR956967-1G
3,5-Dichloro-2-methoxypyridine 95%
3,5-Dichloro-2-methoxypyridine
Formel:
C₆H₅Cl₂NO Molecular Weight: 178,016 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD13185543 CAS-Nummer: 13472-58-7 |