1-Chloro-4-(methoxymethoxy)-benzene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR956968-1G
APOSOR956968-1GEA 632 EUR
APOSOR956968-1G
1-Chloro-4-(methoxymethoxy)-benzene 95%
1-Chloro-4-(methoxymethoxy)-benzene
Formel: C₈H₉ClO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD21101771
CAS-Nummer: 826-26-6