Butyl[(2-chlorophenyl)methyl]amine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR956970-1G
APOSOR956970-1GEA
364
EUR
APOSOR956970-1G
Butyl[(2-chlorophenyl)methyl]amine 95%
Butyl[(2-chlorophenyl)methyl]amine
Formel:
C₁₁H₁₆ClN Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07407515 CAS-Nummer: 16183-39-4 |