N-(2-Chlorobenzyl)-N-ethylamine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR956972-1G
APOSOR956972-1GEA
364
EUR
APOSOR956972-1G
N-(2-Chlorobenzyl)-N-ethylamine 95%
N-(2-Chlorobenzyl)-N-ethylamine
Formel:
C₉H₁₂ClN Molecular Weight: 169,651 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00045174 CAS-Nummer: 62924-61-2 |