2-Chlorobenzofuran 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR956974-1G
APOSOR956974-1GEA
661
EUR
APOSOR956974-1G
2-Chlorobenzofuran 95%
2-Chlorobenzofuran
Formel:
C₈H₅ClO Molecular Weight: 152,578 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD15143939 CAS-Nummer: 63361-60-4 |