3-Chlorobenzofuran 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR956976-1G
APOSOR956976-1GEA
806
EUR
APOSOR956976-1G
3-Chlorobenzofuran 95%
3-Chlorobenzofuran
Formel:
C₈H₅ClO Molecular Weight: 152,578 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD15143940 CAS-Nummer: 63361-59-1 |