1-Butoxy-3-chlorobenzene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR956983-1G
APOSOR956983-1GEA
632
EUR
APOSOR956983-1G
1-Butoxy-3-chlorobenzene 95%
1-Butoxy-3-chlorobenzene
Formel:
C₁₀H₁₃ClO Molecular Weight: 184,663 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD20390445 CAS-Nummer: 51241-34-0 |