1-Butoxy-4-chloro-benzene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR956984-1G
APOSOR956984-1GEA
632
EUR
APOSOR956984-1G
1-Butoxy-4-chloro-benzene 95%
1-Butoxy-4-chloro-benzene
Formel:
C₁₀H₁₃ClO Molecular Weight: 184,663 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06252418 CAS-Nummer: 51241-35-1 |