5-Chloro-2-dimethylaminopyrimidine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
5-Chloro-N,N-dimethylpyrimidin-2-amine
OR956989-1G
APOSOR956989-1GEA
502
EUR
APOSOR956989-1G
5-Chloro-2-dimethylaminopyrimidine 95%
5-Chloro-2-dimethylaminopyrimidine
Formel:
C₆H₈ClN₃ Molecular Weight: 157,601 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16657234 CAS-Nummer: 81568-09-4 |