1-Chloro-3-(2-methoxyethoxy)benzene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR956992-1G
APOSOR956992-1GEA 632 EUR
APOSOR956992-1G
1-Chloro-3-(2-methoxyethoxy)benzene 95%
1-Chloro-3-(2-methoxyethoxy)benzene
Formel: C₉H₁₁ClO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD20390566
CAS-Nummer: 1344249-67-7