1-Chloro-4-(2-methoxyethoxy)benzene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR956993-1G
APOSOR956993-1GEA
632
EUR
APOSOR956993-1G
1-Chloro-4-(2-methoxyethoxy)benzene 95%
1-Chloro-4-(2-methoxyethoxy)benzene
Formel:
C₉H₁₁ClO₂ Molecular Weight: 186,635 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD20390459 CAS-Nummer: 60893-72-3 |