5-Chloro-N-(2-methoxyethyl)pyrimidin-2-amine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR956997-1G
APOSOR956997-1GEA
0
EUR
APOSOR956997-1G
5-Chloro-N-(2-methoxyethyl)pyrimidin-2-amine 95%
5-Chloro-N-(2-methoxyethyl)pyrimidin-2-amine
Formel:
C₇H₁₀ClN₃O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD23729732 CAS-Nummer: 1506399-39-8 |