4-Chloro-1-cyclopentyl-1H-pyrazole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR957002-1G
APOSOR957002-1GEA
451
EUR
APOSOR957002-1G
4-Chloro-1-cyclopentyl-1H-pyrazole 95%
4-Chloro-1-cyclopentyl-1H-pyrazole
Formel:
C₈H₁₁ClN₂ Molecular Weight: 170,639 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD15976276 CAS-Nummer: 1205839-54-8 |