2,4-Dichloro-5-methoxypyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR957020-1G
APOSOR957020-1GEA 380 EUR
APOSOR957020-1G
2,4-Dichloro-5-methoxypyridine 95%
2,4-Dichloro-5-methoxypyridine
Formel: C₆H₅Cl₂NO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD16610792
CAS-Nummer: 1227597-40-1