1-(4-Chlorophenyl)-n,n-dimethylmethanamine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR957028-1G
APOSOR957028-1GEA
538
EUR
APOSOR957028-1G
1-(4-Chlorophenyl)-n,n-dimethylmethanamine 95%
1-(4-Chlorophenyl)-n,n-dimethylmethanamine
Formel:
C₉H₁₂ClN Molecular Weight: 169,651 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00716857 CAS-Nummer: 15184-98-2 |