2-Chloroindole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-Chloro-1H-indole
OR957032-1G
APOSOR957032-1GEA 538 EUR
APOSOR957032-1G
2-Chloroindole 95%
2-Chloroindole
Formel: C₈H₆ClN
Molecular Weight: 151,593 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04117990
CAS-Nummer: 7135-31-1