3-Chloro-4-propoxybenzonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR957034-1G
APOSOR957034-1GEA
632
EUR
APOSOR957034-1G
3-Chloro-4-propoxybenzonitrile 95%
3-Chloro-4-propoxybenzonitrile
Formel:
C₁₀H₁₀ClNO Molecular Weight: 195.646 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD14537007 CAS-Nummer: 1216124-05-8 |