1-Chloro-3-(2-methylpropoxy)benzene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR957038-1G
APOSOR957038-1GEA
632
EUR
APOSOR957038-1G
1-Chloro-3-(2-methylpropoxy)benzene 95%
1-Chloro-3-(2-methylpropoxy)benzene
Formel:
C₁₀H₁₃ClO Molecular Weight: 184,663 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD20390266 CAS-Nummer: 1343289-00-8 |