1-Chloro-4-(2-methylpropoxy)-benzene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR957039-1G
APOSOR957039-1GEA
632
EUR
APOSOR957039-1G
1-Chloro-4-(2-methylpropoxy)-benzene 95%
1-Chloro-4-(2-methylpropoxy)-benzene
Formel:
C₁₀H₁₃ClO Molecular Weight: 184,663 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD20142732 CAS-Nummer: 173416-90-5 |